Imprimer
Tantale ≥99.9% (base métaux), en fils, Ø 0.7 mm (0.03 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
43013.G2 43013.G6
43013.G2EA 167 EUR
43013.G2 43013.G6
Tantale ≥99.9% (base métaux), en fils, Ø 0.7 mm (0.03 in)
Tantale
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈6.4g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formule: Ta
Point d'ébullition: 5427 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2996 °C
Densité: 16.69 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011252
Numéro CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223