Tantale ≥99.95% (base métaux), en feuilles, Thickness: 1.5 mm (0.06 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
42115.FF
42115.FI
42115.GH
42115.FFEA
148
EUR
42115.FF
42115.FI
42115.GH
Tantale ≥99.95% (base métaux), en feuilles, Thickness: 1.5 mm (0.06 in)
Tantale
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-25-7
Physical Form: ≈15.6g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011252
Formule:
Ta Point d'ébullition: 5427 °C (1013 hPa) Point de fusion: 2996 °C Densité: 16,69 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011252 Numéro CAS: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 Merck Index: 12,09223 |