Imprimer
Tantale ≥99.9% (base métaux), feuille fine, Thickness: 0.0025 mm (0.0001 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
40716.FF 40716.FI 40716.GH
40716.FFEA 389 EUR
40716.FF 40716.FI 40716.GH
Tantale ≥99.9% (base métaux), feuille fine, Thickness: 0.0025 mm (0.0001 in)
Tantale
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈0.026g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formule: Ta
Point d'ébullition: 5427 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2996 °C
Densité: 16.69 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011252
Numéro CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223