Imprimer
Tantale ≥99.95% (base métaux), tiges, dur, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
10347.BO 10347.BQ 10347.BU
10347.BOEA 126 EUR
10347.BO 10347.BQ 10347.BU
Tantale ≥99.95% (base métaux), tiges, dur, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Tantale
Formule: Ta
Point d'ébullition: 5427 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2996 °C
Densité: 16.69 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011252
Numéro CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223