Imprimer
Tantale ≥99.95% (base métaux), tiges, Ø 6.4 mm (0.25 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
10346.BQ 10346.BU
10346.BQEA 224 EUR
10346.BQ 10346.BU
Tantale ≥99.95% (base métaux), tiges, Ø 6.4 mm (0.25 in)
Tantale
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈5.34g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formule: Ta
Point d'ébullition: 5427 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2996 °C
Densité: 16.69 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011252
Numéro CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223