Tantale ≥99.9% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.7 mm (0.03 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
00911.FG
00911.FY
00911.FGEA
160
EUR
00911.FG
00911.FY
Tantale ≥99.9% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.7 mm (0.03 in)
Tantale
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-25-7
Physical Form: ≈14.5g/25x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011252
Formule:
Ta Point d'ébullition: 5427 °C (1013 hPa) Point de fusion: 2996 °C Densité: 16.69 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011252 Numéro CAS: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 Merck Index: 12,09223 |