Imprimer
Niobium ≥99.8% (base métaux), en poudre -325 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
10275.14 10275.22 10275.36 10275.88
10275.14EA 95.9 EUR
10275.14 10275.22 10275.36 10275.88
Niobium ≥99.8% (base métaux), en poudre -325 mesh
Niobium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011126
Formule: Nb
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011126
Numéro CAS: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5
ONU: 3089
ADR: 4.1,II