Imprimer
Zirconium 99,8 Metals basis, foil, annealed, Epaisseur: 0.20 mm (0.008 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
44752.GI 44752.GR 44752.IB
44752.GIEA 96.4 EUR
44752.GI 44752.GR 44752.IB
Zirconium 99,8 Metals basis, foil, annealed, Epaisseur: 0.20 mm (0.008 in)
Zirconium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈20.3g/100x125mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formule: Zr
MW: 91.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011303
Numéro CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9