Imprimer
Zirconium 99,2 Metals basis exHf, plate 100x100 mm (3.9x3.9 in), Epaisseur: 6.4 mm (0.25 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
44261.KF 44261.KJ
44261.KFEA 297 EUR
44261.KF 44261.KJ
Zirconium 99,2 Metals basis exHf, plate 100x100 mm (3.9x3.9 in), Epaisseur: 6.4 mm (0.25 in)
Zirconium
Purity: 99.2% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈416g/100x100mm, Temper: annealed Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formule: Zr
MW: 91.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011303
Numéro CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9