Imprimer
Zirconium 99,9 Metals basis, foil, Epaisseur: 0.025 mm (0.001 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
43049.FQ 43049.FF 43049.FW
43049.FQEA 206 EUR
43049.FQ 43049.FF 43049.FW
Zirconium 99,9 Metals basis, foil, Epaisseur: 0.025 mm (0.001 in)
Zirconium
Purity: 99.9+% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈0.1g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formule: Zr
MW: 91.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011303
Numéro CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9