Imprimer
Zirconium 99,95 Metals basis exHf, slug Hf_about3, Longueur: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
42558.06 42558.14
42558.06EA 74.7 EUR
42558.06 42558.14
Zirconium 99,95 Metals basis exHf, slug Hf_about3, Longueur: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Zirconium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈0.33g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formule: Zr
MW: 91.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011303
Numéro CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9