Imprimer
Zirconium 99,8 Metals basis exHf, foil, annealed, Epaisseur: 0.025 mm
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
38369.VR 38369.VS
38369.VREA 130 EUR
38369.VR 38369.VS
Zirconium 99,8 Metals basis exHf, foil, annealed, Epaisseur: 0.025 mm
Zirconium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈8.3g/10x50cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formule: Zr
MW: 91.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011303
Numéro CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9