Imprimer
Zirconium 99,5 Metals basis, foil, annealed, Epaisseur: 0.127 mm (0.005 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
10594.GM 10594.GR 10594.IB
10594.GMEA 101 EUR
10594.GM 10594.GR 10594.IB
Zirconium 99,5 Metals basis, foil, annealed, Epaisseur: 0.127 mm (0.005 in)
Zirconium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈10.3g/100x125mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formule: Zr
MW: 91.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011303
Numéro CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9