Imprimer
Zirconium 99,8 Metals basis exHf, foil Hf_about2, annealed, Epaisseur: 0.25 mm (0.01 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
10591.GI 10591.GR 10591.IB
10591.GIEA 65.6 EUR
10591.GI 10591.GR 10591.IB
Zirconium 99,8 Metals basis exHf, foil Hf_about2, annealed, Epaisseur: 0.25 mm (0.01 in)
Zirconium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈20.6g/100x125mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formule: Zr
MW: 91.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011303
Numéro CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9