Imprimer
Zirconium 99,2 Metals basis exHf, wire Hf_4,5, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
10588.G1 10588.G5 10588.G9
10588.G1EA 63 EUR
10588.G1 10588.G5 10588.G9
Zirconium 99,2 Metals basis exHf, wire Hf_4,5, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Zirconium
Purity: 99.2% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈20.4g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formule: Zr
MW: 91.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011303
Numéro CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9