Zirconium 99,2 Metals basis exHf, plate 25x100 mm (0.98x3.9 in), Epaisseur: 6.4 mm (0.25 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
00934.KF
00934.KJ
00934.KFEA
148
EUR
00934.KF
00934.KJ
Zirconium 99,2 Metals basis exHf, plate 25x100 mm (0.98x3.9 in), Epaisseur: 6.4 mm (0.25 in)
Zirconium
Purity: 99.2%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈104g/25x100mm, Temper: annealed
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Formule:
Zr MW: 91.22 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011303 Numéro CAS: 7440-67-7 EINECS: 231-176-9 |