Imprimer
Zirconium 99,94 Metals basis exHf, foil, Epaisseur: 0.25 mm (0.01 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
00417.FF 00417.FQ
00417.FFEA 94.2 EUR
00417.FF 00417.FQ
Zirconium 99,94 Metals basis exHf, foil, Epaisseur: 0.25 mm (0.01 in)
Zirconium
Purity: 99.94% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈1g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formule: Zr
MW: 91.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011303
Numéro CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9