Imprimer
Zirconium 99,95 Metals basis, wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
00416.BW 00416.CB
00416.BWEA 113 EUR
00416.BW 00416.CB
Zirconium 99,95 Metals basis, wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Zirconium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈0.32g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formule: Zr
MW: 91.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011303
Numéro CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9