Imprimer
Titane ≥99% (base métaux), en poudre -325 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
10386.09 10386.22 10386.36 10386.D3 10386.A1
10386.09EA 72.5 EUR
10386.09 10386.22 10386.36 10386.D3 10386.A1
Titane ≥99% (base métaux), en poudre -325 mesh
Titane
Purity: 99% CAS No.: 7440-32-6 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 2546 MDL No.: MFCD00011264
Formule: Ti
MW: 47.88 g/mol
Point d'ébullition: 3262
Point de fusion: 1660
Densité: 4.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011264
Numéro CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
ONU: 2546
ADR: 4.2 II
Merck Index: 12,09610