Imprimer
Titane ≥93%, en poudre <20 µm
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
00681.14 00681.22 00681.36 00681.06
00681.14EA 155 EUR
00681.14 00681.22 00681.36 00681.06
Titane ≥93%, en poudre <20 µm
Titane
Purity: 93% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: Packaged in water Odour: Odourless UN No.: 1352 MDL No.: MFCD00011264
Formule: Ti
MW: 47.88 g/mol
Point d'ébullition: 3262
Point de fusion: 1660
Densité: 4.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011264
Numéro CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
ONU: 1352
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,09610