Imprimer
Titane ≥99.2% (base métaux), en feuilles, Epaisseur: 1.0 mm (0.040 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
44484.GH 44484.GW
44484.GHEA 92.1 EUR
44484.GH 44484.GW
Titane ≥99.2% (base métaux), en feuilles, Epaisseur: 1.0 mm (0.040 in)
Titane
Purity: 99.2% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈45g/100x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formule: Ti
MW: 47.88 g/mol
Point d'ébullition: 3262
Point de fusion: 1660
Densité: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011264
Numéro CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610