Imprimer
Titane ≥99.6% (base métaux), feuille fine, Epaisseur: 0.0114 mm (0.00045 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
44242.GH 44242.GW
44242.GHEA 249 EUR
44242.GH 44242.GW
Titane ≥99.6% (base métaux), feuille fine, Epaisseur: 0.0114 mm (0.00045 in)
Titane
Purity: 99.6% CAS No.: 7440-32-6 Molecular Formula: Commercial Pure Grade 4 Physical Form: ≈0.514g/100x100mm, Light Tight Odour: Odourless
Formule: Ti
MW: 47.88 g/mol
Point d'ébullition: 3262
Point de fusion: 1660
Densité: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011264
Numéro CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610