Imprimer
Titane, toile métallique 18 mesh, Ø 0.28 mm (0.011 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
43794.GN 43794.GY
43794.GNEA 146 EUR
43794.GN 43794.GY
Titane, toile métallique 18 mesh, Ø 0.28 mm (0.011 in)
Titane
CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formule: Ti
Point d'ébullition: 3262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1660 °C
Densité: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011264
Numéro CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610