Imprimer
Titane ≥99.99% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
43676.GH 43676.FF 43676.FI
43676.GHEA 1330 EUR
43676.GH 43676.FF 43676.FI
Titane ≥99.99% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Titane
Purity: 99.99+% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈1.4g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formule: Ti
Point d'ébullition: 3262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1660 °C
Densité: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011264
Numéro CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610