Imprimer
Titane ≥99.995% (base métaux), cartouche, Puratronic®, Longueur: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
42392.QJ 42392.QK
42392.QJEA 53.5 EUR
42392.QJ 42392.QK
Titane ≥99.995% (base métaux), cartouche, Puratronic®, Longueur: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Titane
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.9g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formule: Ti
MW: 47.88 g/mol
Point d'ébullition: 3262
Point de fusion: 1660
Densité: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011264
Numéro CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610