Titane, toile métallique 50 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
40921.FL
40921.GT
40921.HB
40921.FLEA
261
EUR
40921.FL
40921.GT
40921.HB
Titane, toile métallique 50 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
Titane
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: Wire Cloth
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Formule:
Ti MW: 47.88 g/mol Point d'ébullition: 3262 Point de fusion: 1660 Densité: 4.51 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011264 Numéro CAS: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Merck Index: 12,09610 |