Imprimer
Titane ≥99.99% (base métaux), en feuilles, Epaisseur: 0.127 mm (0.005 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
13976.FF 13976.FI 13976.GH
13976.FFEA 74.1 EUR
13976.FF 13976.FI 13976.GH
Titane ≥99.99% (base métaux), en feuilles, Epaisseur: 0.127 mm (0.005 in)
Titane
Purity: 99.99+% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.36g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formule: Ti
MW: 47.88 g/mol
Point d'ébullition: 3262
Point de fusion: 1660
Densité: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011264
Numéro CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610