Titane ≥99.7% (base métaux), éponge ≤ 25.4 mm (1.0 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
10582.18
10582.A1
10582.18EA
50
EUR
10582.18
10582.A1
Titane ≥99.7% (base métaux), éponge ≤ 25.4 mm (1.0 in)
Titane
Purity: 99.7%
CAS No.: 7440-32-6
Odour: Odourless
UN No.: 2878
MDL No.: MFCD00011264
Formule:
Ti Point d'ébullition: 3262 °C (1013 hPa) Point de fusion: 1660 °C Densité: 4,51 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011264 Numéro CAS: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 ONU: 2878 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,09610 |