Imprimer
Titane ≥99.99% (base métaux), en fils, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
10392.G1 10392.G5 10392.G9
10392.G1EA 143 EUR
10392.G1 10392.G5 10392.G9
Titane ≥99.99% (base métaux), en fils, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Titane
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.22g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formule: Ti
MW: 47.88 g/mol
Point d'ébullition: 3262
Point de fusion: 1660
Densité: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011264
Numéro CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610