Imprimer
Titane ≥99.99% (base métaux), en fils, recuit, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
10389.BW 10389.CB 10389.CD
10389.BWEA 108 EUR
10389.BW 10389.CB 10389.CD
Titane ≥99.99% (base métaux), en fils, recuit, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Titane
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.88g/m, Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formule: Ti
MW: 47.88 g/mol
Point d'ébullition: 3262
Point de fusion: 1660
Densité: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011264
Numéro CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610