Imprimer
Titane ≥99.5% (base métaux), en feuilles, recuit, Epaisseur: 0.25 mm (0.01 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
10385.GH 10385.HP 10385.HY
10385.GHEA 92.7 EUR
10385.GH 10385.HP 10385.HY
Titane ≥99.5% (base métaux), en feuilles, recuit, Epaisseur: 0.25 mm (0.01 in)
Titane
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈11.3g/100x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formule: Ti
MW: 47.88 g/mol
Point d'ébullition: 3262
Point de fusion: 1660
Densité: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011264
Numéro CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610