Titane ≥99.94% (base métaux), en feuilles, Epaisseur: 0.025 mm (0.001 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
00360.FH
00360.FL
00360.GT
00360.FHEA
107
EUR
00360.FH
00360.FL
00360.GT
Titane ≥99.94% (base métaux), en feuilles, Epaisseur: 0.025 mm (0.001 in)
Titane
Purity: 99.94%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈0.2g/25x75mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Formule:
Ti MW: 47.88 g/mol Point d'ébullition: 3262 Point de fusion: 1660 Densité: 4.51 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011264 Numéro CAS: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Merck Index: 12,09610 |