Imprimer
Titane ≥99.4% (base métaux), en feuilles, recuit, Epaisseur: 0.74 mm (0.029 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
00029.GX 00029.ZP
00029.GXEA 195 EUR
00029.GX 00029.ZP
Titane ≥99.4% (base métaux), en feuilles, recuit, Epaisseur: 0.74 mm (0.029 in)
Titane
Purity: 99.4+% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈200g/200x300mm Appearance: Dark gray Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formule: Ti
MW: 47.88 g/mol
Point d'ébullition: 3262
Point de fusion: 1660
Densité: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011264
Numéro CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610