Imprimer
Yttrium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Epaisseur: 0.025 mm (0.001 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Packaged under argon.
12443.FF 12443.FI
12443.FFEA 193 EUR
12443.FF 12443.FI
Yttrium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Epaisseur: 0.025 mm (0.001 in)
Yttrium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-65-5 Physical Form: ≈0.07g/25x25mm, Packaged under argon Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011468
Formule: Y
Point d'ébullition: 2927 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1525 °C
Densité: 4.472 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011468
Numéro CAS: 7440-65-5
EINECS: 231-174-8
ONU: 3178
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,10240