Imprimer
Scandium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Epaisseur: 0.1 mm (0.004 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Conditionné sous argon.
43219.FF 43219.FI
43219.FFEA 340 EUR
43219.FF 43219.FI
Scandium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Epaisseur: 0.1 mm (0.004 in)
Scandium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-20-2 Physical Form: ≈0.20g/25x25mm, Packaged under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016323
Formule: Sc
MW: 44.96 g/mol
Point d'ébullition: 2730
Point de fusion: 1541
Densité: 2.989 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016323
Numéro CAS: 7440-20-2
EINECS: 231-129-2
Merck Index: 12,08537