Imprimer
Mercure
Fournisseur: Roth Carl
Danger
7593.1 7593.2
ROTH7593.1EA 0 EUR
ROTH7593.1 ROTH7593.2
Mercure
Mercure
Formule: Hg
Point d'ébullition: 356,5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –39 °C
Densité: 13,54 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011035
Numéro CAS: 7439-97-6
EINECS: 231-106-7
ONU: 2809
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05925