Imprimer
Kits de test de caspase-3, NucView™ 488
Fournisseur: Biotium
30029 30029-T
30029.EA 629 EUR
30029. 30029-T
Kits de test de caspase-3, NucView™ 488
Tests Tests cellulaires
Le substrat de caspase-3 NucView® 488 est un nouveau substrat de caspase cellulaire fluorogénique perméable à la membrane conçu pour détecter en temps réel l’activité de la caspase-3 dans les cellules vivantes.
  • Détection de la caspase-3 en temps réel dans des cellules intactes
  • Permet la visualisation simultanée de l’activité de la caspase-3 et de la morphologie nucléaire apoptotique
  • Détection par cytométrie en flux, microscopie à fluorescence ou lecteur de microplaques à fluorescence utilisant un paramètre de détection à la fluorescéine
  • Compatible avec les méthodes de fixation et de perméabilisation standard pour la coloration ultérieure par immunofluorescence
Le substrat de caspase-3 NucView® 488 détecte l’activité de la caspase-3 au sein de cellules intactes individuelles sans inhiber l’activité de la caspase-3. Le substrat est constitué d’un colorant d’ADN fluorogénique et d’un fragment de substrat de DEVD spécifique de la caspase-3. Le substrat, qui est à la fois non fluorescent et non fonctionnel en tant que colorant d’ADN, traverse rapidement les membranes cellulaires pour pénétrer dans le cytoplasme, où il est clivé par la caspase-3 pour former un colorant d’ADN de haute affinité qui colore le noyau en vert clair.
Le nombre de tests de microscopie de fluorescence pouvant être effectués avec le kit peut varier en fonction de la taille du récipient de culture et du volume de coloration utilisé. Le kit fournit un outil pratique pour profiler la population de cellules apoptotiques sur la base de l’activité de la caspase-3 par microscopie à fluorescence, imagerie de cellules vivantes ou cytométrie en flux.
Information de livraison: Le kit contient un substrat caspase-3 NucView® 488 (0,2 mM dans du DMSO) et un inhibiteur de la caspase-3 Ac-DEVD-CHO (2 mM dans du DMSO), suffisants pour 100 tests de cytométrie en flux ou sur microplaque. Le kit de taille d’essai contient suffisamment de réactifs pour 25 tests (200 µl de volume par test).