Argent
Fournisseur: Roth Carl
8821.1
8821.2
ROTH8821.1EA
0
EUR
ROTH8821.1
ROTH8821.2
Argent
Formule:
Ag Point d'ébullition: 2212 °C (1013 hPa) Point de fusion: 962 °C Densité: 10,5 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003397 Numéro CAS: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |