Imprimer
Argent, toile métallique 20 mesh, Ø 0.356 mm (0.014 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
44449.FL 44449.GT 44449.HB
44449.FLEA 117 EUR
44449.FL 44449.GT 44449.HB
Argent, toile métallique 20 mesh, Ø 0.356 mm (0.014 in)
Argent
CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: Wire Cloth Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Filtration, electrodes, contacts
Formule: Ag
MW: 107.87 g/mol
Point d'ébullition: 2212
Point de fusion: 962
Densité: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003397
Numéro CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647