Imprimer
Argent ≥99.9% (base métaux), tiges, dur, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
14256.BP 14256.BS
14256.BPEA 154 EUR
14256.BP 14256.BS
Argent ≥99.9% (base métaux), tiges, dur, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Argent
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈13.28g/cm, Temper: hard Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formule: Ag
Point d'ébullition: 2212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 962 °C
Densité: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003397
Numéro CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647