Imprimer
Argent ≥99.997% (base métaux), en fils, Premion®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
11470.G2 11470.G6 11470.H2
11470.G2EA 65.6 EUR
11470.G2 11470.G6 11470.H2
Argent ≥99.997% (base métaux), en fils, Premion®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Argent
Purity: 99.997% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.08g/m Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formule: Ag
Point d'ébullition: 2212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 962 °C
Densité: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003397
Numéro CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647