Imprimer
Argent ≥99.9% (base métaux), poudre sphérique -325 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
00678.09 00678.18
00678.09EA 124 EUR
00678.09 00678.18
Argent ≥99.9% (base métaux), poudre sphérique -325 mesh
Argent
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Formule: Ag
Point d'ébullition: 2212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 961,9 °C
Densité: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003397
Numéro CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
ONU: 3077
ADR: 9,III