Argent ≥99.9% (base métaux), en fils, dur, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
00307.G5
00307.G9
00307.G5EA
372
EUR
00307.G5
00307.G9
Argent ≥99.9% (base métaux), en fils, dur, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Argent
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈0.005g/m, Temper: hard
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Formule:
Ag Point d'ébullition: 2212 °C (1013 hPa) Point de fusion: 962 °C Densité: 10,5 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003397 Numéro CAS: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |