Imprimer
Or ≥99.9% (base métaux), toile métallique 82 mesh, Ø 0.06 mm (0.0025 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
40586.FF 40586.FI
40586.FFEA 473 EUR
40586.FF 40586.FI
Or ≥99.9% (base métaux), toile métallique 82 mesh, Ø 0.06 mm (0.0025 in)
Or
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00003436
Formule: Au
MW: 196.97 g/mol
Point d'ébullition: 2800
Point de fusion: 1063
Densité: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003436
Numéro CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526