Or ≥99.95% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
14722.FF
14722.FI
14722.GH
14722.FFEA
966
EUR
14722.FF
14722.FI
14722.GH
Or ≥99.95% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Or
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈3g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Formule:
Au Point d'ébullition: 2800 °C (1013 hPa) Point de fusion: 1063 °C Densité: 19,3 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003436 Numéro CAS: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |