Imprimer
Or ≥99.95% (base métaux), paillettes/sphères APS 1-15 µm
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
12453.03 12453.06
12453.03EA 323 EUR
12453.03 12453.06
Or ≥99.95% (base métaux), paillettes/sphères APS 1-15 µm
Or
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: S.A. 0.24-0.34m2/g MDL No.: MFCD00003436
Formule: Au
MW: 196.97 g/mol
Point d'ébullition: 2800
Point de fusion: 1063
Densité: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003436
Numéro CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526