Imprimer
Or ≥99.995% (base métaux), en fils, Premion®, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
10969.G5 10969.G9 10969.H4
10969.G5EA 198 EUR
10969.G5 10969.G9 10969.H4
Or ≥99.995% (base métaux), en fils, Premion®, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Or
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.04g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formule: Au
MW: 196.97 g/mol
Point d'ébullition: 2800
Point de fusion: 1063
Densité: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003436
Numéro CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526