Imprimer
Ytterbium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), lingot
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
00407.06 00407.14
00407.06EA 124 EUR
00407.06 00407.14
Ytterbium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), lingot
Ytterbium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-64-4 Physical Form: Packaged in air stable poly bottle Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011286
Formule: Yb
Point d'ébullition: 1427 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 824 °C
Densité: 6.977 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011286
Numéro CAS: 7440-64-4
EINECS: 231-173-2
Merck Index: 12,10239