Terbium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.62 mm (0.024 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
39695.FF
39695.FI
39695.FFEA
574
EUR
39695.FF
39695.FI
Terbium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.62 mm (0.024 in)
Terbium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-27-9
Physical Form: ≈3.2g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
MDL No.: MFCD00011256
Formule:
Tb Point d'ébullition: 3041 °C (1013 hPa) Point de fusion: 1356 °C Densité: 8,27 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011256 Numéro CAS: 7440-27-9 EINECS: 231-137-6 Merck Index: 12,09300 |