Imprimer
Terbium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), pièces, dendritique distillée
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Conditionné sous argon.
12258.03 12258.06 12258.14
12258.03EA 108 EUR
12258.03 12258.06 12258.14
Terbium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), pièces, dendritique distillée
Terbium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-27-9 Physical Form: Packaged under argon Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011256
Formule: Tb
MW: 158.93 g/mol
Point d'ébullition: 3041
Point de fusion: 1356
Densité: 8.27 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011256
Numéro CAS: 7440-27-9
EINECS: 231-137-6
ONU: 3178
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,09300